Papiers indicateur de pH, Rota
Fournisseur: VWR Chemicals
VWRC109526.0005EA 61.9 EUR InStock
VWRC109526.0005
Papiers indicateur de pH, Rota
Papiers test Bandelettes indicatrices de pH
Ces rouleaux (4,8 m×10 mm) n'ont qu'une zone de couleur et sont utiles lorsqu'une mesure de haute précision n'est pas nécessaire.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité