Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Diméthyle cétone

20065.950EA 0 EUR InStock
20065.950 20065.464 20065.362 20065.470 20065.293 20065.327 20065.930 20065.555
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Acétone


Formule: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 56,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95,4 °C
Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–20 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
ONU: 1090
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00067
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Related substances Passes test
Boiling point 56 - 56.7 °C
Density (20/4) 0.79 - 0.793
Evaporation residue Max. 20 ppm
Assay Min. 99.5 %
Acidity Passes test
Alkalinity Passes test
Appearance of solution Passes test
Insolubility in water Passes test
IR Spectrum Passes test
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 2 ppm
Water Max. 0.3 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité