Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétonitrile ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: CyanométhaneMéthyle cyanureCyanure de méthyle

20071.328EA 145 EUR InStock
20071.328 20071.950 20071.294 20071.550 20071.460
Acétonitrile ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Acétonitrile


Formule: H₃CCN
MW: 41,05 g/mol
Point d'ébullition: 81,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45,7 °C
Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 5 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
ONU: 1648
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00071
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Solution (100 g/l) Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0006 meq/g
Boiling point 80 - 82 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.781 - 0.784
Density (20/20) 0.782 - 0.785
Indice de réfraction (20°C) 1.343 - 1.345
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 0.15 %
CN (Cyanide) Max. 50 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.04 ppm
Fe (Iron) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Transmittance (255-420 nm) Min. 98 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité