Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals

Synonyms: Alcool éthylique

20823.930EA 0 EUR InStock
20823.930_T 20823.930 20823.555 20823.327 20823.555DP 20823.362DP 20823.293 20823.460 20823.460DP 20823.362 20823.293_T 20823.362_T VWRC20823.290DP 20823.327DP 20823.327_T 20823.293DP VWRC20823.460_T VWRC20823.290_T 20823.290
Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Éthanol
Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.


Formule: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Point d'ébullition: 78,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V) 96,0 - 96,3 %
IR Spectrum Passes test
UV Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0001 meq/g
Boiling point 78.0 - 78.5 °C
Colouration Max. 10 APHA
Substances coloured by H2SO4 Max. 20 APHA
Aldehydes (as CH3CHO) Max. 5 ppm
Aldehydes + ketones (as CH3CHO) Max. 10 ppm
Benzene Max. 5 ppm
Evaporation residue Max. 5 ppm
Formaldehyde Max. 1 ppm
Furaldehyde Max. 1 ppm
Ketones (as CH3COCH3) Max. 10 ppm
Methanol Max. 0.02 %
Propan-2-ol Max. 100 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 4 ppm
Total heavy alcohols Max. 100 ppm
Water 5.2 - 8.2 %
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.05 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité