Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Éthanol, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals

Synonyms: Alcool éthylique

20824.296EA 28.2 EUR InStock
20824.321DP 20824.365DP 20824.467_T 20824.296DP 20824.296 20824.558 20824.467DP 20824.930 20824.296_T 20824.410DP 20824.467 20824.365 20824.321 20824.930_T 20824.321_T 20824.558DP 20824.365_T VWRC20824.558_T
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Éthanol
Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.


Formule: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Point d'ébullition: 78,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Assay (V/V) 96.0 - 96.3 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Aldehydes (as CH3CHO) Max. 15 ppm
Evaporation residue Max. 20 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité