Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propanol-2 ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: DiméthylcarbinolAlcool isopropyliqueIPAIsopropanol

20842.930EA 0 EUR InStock
20842.930 20842.367 20842.312 20842.323 20842.460 20842.298 20842.330 20842.550
Propanol-2 ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Propanol-2


Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
ONU: 1219
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05228
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99.7 %
Benzene and related substances Passes test
Spectre IR Passes test
Peroxides Passes test
Solubility in water Conforme à ACS
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0001 meq/g
Boiling point 81,5 - 82,6 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.784 - 0.786
Density (20/20) 0.785 - 0.787
Density (25/25) 0.783 - 0.790
Indice de réfraction (20°C) 1.376 - 1.378
Substances coloured by H2SO4 Max. 60 APHA
Aldéhydes (en CH3CHO) Max. 2 ppm
Composés carbonylés (en acétone) Max. 20 ppm
Composés carbonylés (en propionaldéhyde) Max. 20 ppm
Ethanol Max. 100 ppm
Evaporation residue Max. 10 ppm
Formaldehyde Max. 2 ppm
Methanol Max. 100 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.05 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.05 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 0.2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.01 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité