Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: DiméthylcarbinolAlcool isopropyliqueIPAIsopropanol

20922.466EA 184 EUR InStock
20922.466 20922.411 20922.930 20922.368 20922.557 20922.364 20922.320
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Propanol-2


Formule: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
ONU: 1219
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05228
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité