Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloroforme 99.0-99.4% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Trichlorométhane

Stabilization: stabilisé avec ethanol 0,4-1 %

22711.260EA 41.2 EUR InStock
22711.260 22711.290 22711.324 22711.461 22711.540 22711.244 22711.420
Chloroforme 99.0-99.4% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Chloroforme


Formule: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Point d'ébullition: 61,7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Assay 99.0 - 99.4 %
Assay (+ stabilizing agent) Min. 99.8 %
Insolubility in alcohol Passes test
IR Spectrum Passes test
Suited for determination with dithizone Passes test
Acidity Max. 0.00014 meq/g
Boiling point 59.5 - 60.5 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.476 - 1.485
Density (20/20) 1.475 - 1.488
Formaldehyde-sulphuric colouration Max. 60 APHA
Substances coloured by H2SO4 Max. 35 APHA
Carbon tetrachloride Max. 100 ppm
Carbonyl compounds (as CO) Max. 50 ppm
Dichloromethane Max. 100 ppm
Ethanol 0.4 - 1.0 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Free chlorine Max. 0.3 ppm
Ionised chlorine Max. 0.5 ppm
Tetrachloroethylene Max. 100 ppm
Trichloroethylene Max. 100 ppm
Water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.2 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
B (Boron) Max. 0.01 ppm
Ba (Barium) Max. 0.01 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0,1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to ACS Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité