Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorométhane ≥99.5% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Méthylène chlorure

Stabilization: stabilisé avec ethanol 0,2 %

23354.326EA 74.7 EUR InStock
23354.326 23354.292 23354.550 23354.460 23354.950
Dichlorométhane ≥99.5% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Dichlorométhane


Formule: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Point d'ébullition: 39,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Boiling point 39.0 - 40.5 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.322 - 1.327
Substances coloured by H2SO4 Max. 60 APHA
Carbon tetrachloride Max. 100 ppm
Chloroform Max. 100 ppm
Ethanol 0.15 - 0.25 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Free chlorine Max. 0.3 ppm
Water Max. 0.02 %
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
B (Boron) Max. 0.01 ppm
Ba (Barium) Max. 0.01 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 1 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité