Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(éthyl-2-hexyle) sébaçate, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals

23399.460EA 0 EUR InStock
23399.460 23399.296
Bis(éthyl-2-hexyle) sébaçate, TECHNICAL
Bis(éthyl-2-hexyle) sébaçate


Formule: C₂₆H₅₀O₄
MW: 426,68 g/mol
Point d'ébullition: 435 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 213 °C
Numéro MDL: MFCD00009497
Numéro CAS: 122-62-3
Merck Index: 13,01251
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/79/2297079.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité