Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthylformamide ≥98%, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: DMF

23469.367EA 108 EUR InStock
23469.367 23469.930 23469.298
N,N-Diméthylformamide ≥98%, TECHNICAL
N,N-Diméthylformamide


Formule: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –60,5 °C
Densité: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 57,5 °C (DIN 51755) (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00003284
Numéro CAS: 68-12-2
ONU: 2265
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03269
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Indice de réfraction (20°C) 1.429 - 1.431

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité