Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyle acétate ≥99%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acétate d'éthyle

23880.461EA 284 EUR InStock
23880.461 23880.552 23880.950 23880.324 23880.368 23880.290
Ethyle acétate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Ethyle acétate


Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 77,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
ONU: 1173
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03792
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.008 meq/g
Boiling point 76.0 - 77.5 °C
Density (20/4) 0.899 - 0.901
Indice de réfraction (20°C) 1.371 - 1.373
Substances coloured by H2SO4 Max. 60 APHA
Ethanol Max. 0.5 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Water Max. 0.05 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité