Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyle acétate ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acétate d'éthyle

23882.467EA 364 EUR InStock
23882.467 VWRC23882.550 23882.321 23882.310 23882.950 23882.360 23882.296 23882.330
Ethyle acétate ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Ethyle acétate


Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 77,1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –4 °C
Numéro MDL: MFCD00009171
Numéro CAS: 141-78-6
ONU: 1173
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03792
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
IR Spectrum Passes test
Organic impurities Passes test
Acidity Max. 0.0006 meq/g
Boiling point 76.0 - 77.5 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.899 - 0.901
Density (20/20) 0.901 - 0.904
Substances coloured by H2SO4 Max. 60 APHA
Ethanol Max. 0.1 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Methanol Max. 0.1 %
Methyl acetate Max. 0.1 %
iso-Propyl acetate Max. 0.06 %
n-Propyl acetate Max. 0.5 %
Water Max. 0.03 %
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité