Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Guanidium thiocyanate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Danger
Synonyms: Guanidinium thiocyanateGuanidinium sulfocyanureGuanidine thiocyanate

24432.290EA 0 EUR InStock
24432.290 24432.410 24432.230
Guanidium thiocyanate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Thiocyanate de guanidinium


Formule: CH₅N₃·CHNS
MW: 118,16 g/mol
Point de fusion: 118 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013027
Numéro CAS: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥ 99.0 %
DNases Not detected
Identification (IR) Passes test
Proteases Not detected
RNases Not detected
pH (5 %) 5.0 - 7.0
Loss on drying ≤ 0.5 %
As (Arsenic) ≤ 10 ppm
Co (Cobalt) ≤ 10 ppm
Fe (Iron) ≤ 10 ppm
Pb (Lead) ≤ 10 ppm
Absorbance (280 nm) (1.7 mol/l) ≤ 0.30
Absorbance (300 nm) (1.7 mol/l) ≤ 0.05
Absorbance (340 nm) (1.7 mol/l) ≤ 0.03

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité