Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Méthylène chlorure

Stabilization: stabilisé avec ethanol 0,15 %

25629.557EA 0 EUR InStock
25629.557 25629.950 25629.466 25629.364 25629.295
Dichlorométhane ≥98% stabilisé, TECHNICAL
Dichlorométhane


Formule: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Point d'ébullition: 39,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité