Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dichlorométhane ≥99% stabilisé, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Méthylène chlorure

Stabilization: stabilisé avec ethanol 0,1 %

25631.327EA 73.6 EUR InStock
25631.327 25631.555 25631.293 25631.362 25631.950 25631.464
Dichlorométhane ≥99% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Dichlorométhane


Formule: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Point d'ébullition: 39,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
ONU: 1593
ADR: 6.1,III
ATTEINDRE: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.0004 meq/g
Boiling point 39.0 - 40.5 °C
Density (20/4) 1.322 - 1.327
Evaporation residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.02 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité