Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Guanidinium chlorure ≥99%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Guanidine chlorhydrate

284677GEA 1120 EUR InStock
284677G 284674M
Guanidinium chlorure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Guanidinium chlorure


Formule: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95,53 g/mol
Point de fusion: 185 °C
Densité: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013026
Numéro CAS: 50-01-1
Merck Index: 13,04578
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Melting point 180 - 188 °C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité