Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Toluène ≥98%, TECHNICAL

Fournisseur: VWR Chemicals

28701.364EA 36.2 EUR InStock
28701.364 28701.550 28701.950 28701.466
Toluène ≥98%, TECHNICAL
Toluène


Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Point d'ébullition: 110,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
ONU: 1294
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité