Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Xylène (mélange d'isomères) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Dimethylbenzène

28975.291EA 52.1 EUR InStock
28975.291 28975.325 28975.950 28975.553 28975.360 28975.462
Xylène (mélange d'isomères) ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Xylène (mélange d'isomères)


Formule: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –34 °C
Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25 °C
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
ONU: 1307
ADR: 3,III
ATTEINDRE: 01-2119488216-32
Merck Index: 13,10136
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (mix of 3 isomers + ethylbenzene) Min. 98.5 %
IR Spectrum Passes test
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 137 - 141 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.865 - 0.867
Density (20/20) 0.866 - 0.869
Indice de réfraction (20°C) 1.495 - 1.499
Substances coloured by H2SO4 Max. 1600 APHA
Benzene Max. 0.02 %
Ethylbenzene Max. 25 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Sulphur compounds (as S) Max. 5 ppm
Thiophene Max. 1 ppm
Toluene Max. 1.0 %
Water Max. 0.03 %
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.05 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.02 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.05 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.05 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité