Fluides et milieux de culture pour les tests de stérilité des produits pharmaceutiques
Fournisseur: VWR
VWR®
301041ZAEA 46.8 EUR InStock
301041ZA 301120ZK 311122OA 573560ZA 451121ZA 561051ZA 401122ZA 301121ZA 301041PF 881124ZA 371121ZA 881050ZA 881054ZA 610750ZA 301051ZA 563200OA 561042TA 301050ZK 303200OA 841120ZA 841122ZA 301051PF 311121ZA 553560ZA 303560ZA 555010TA 511122ZA 511052ZA 511121ZA 511120ZA 305010TA 311120ZA
Fluides et milieux de culture pour les tests de stérilité des produits pharmaceutiques
Milieux pour microbiologie Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Milieux de culture pour les tests de stérilité, diluants pour l'homogénéisation des échantillons pour l'examen microbiologique et liquides de rinçage pour les méthodes de filtration à membrane.
  • Les formulations sont conformes aux exigences de la méthode harmonisée des pharmacopées américaine (USP), européenne (EP) et japonaise (JP)
  • Pénase (agent neutralisant qui inactive la pénicilline) disponible pour le milieu thioglycollate
  • Flacon à large ouverture disponible pour certains articles (voir les descriptions ci-dessous)
  • Bouchon à vis intérieure et injectable en plastique avec bouchon de protection extérieure pour la plupart des flacons présentés ci-dessous (voir les fiches techniques pour plus de détails)
  • Sur demande, il est possible de fournir deux ou trois flacons emballés de 90 ml à 950 ml, ainsi que des flacons à large ouverture.
Le fluide K est un diluent pour l'homogénéisation des échantillons destinés à l'examen microbiologique
Les fluides A et D sont des fluides de rinçage et/ou de dilution pour les méthodes de filtration à membrane.
Le bouillon THIOGLYCOLLATE et le bouillon TRYPTIC SOY (TSB) sont des milieux liquides hautement nutritifs formulés selon la méthode harmonisée de la Pharmacopée et utilisés pour les tests de stérilité. Le TSB est également utilisé pour le pré-enrichissement des souches de contrôle impliquées dans la "stimulation de la croissance" des milieux de culture.
Certifications: La composition de ces produits est conforme aux exigences des pharmacopées américaine (USP), européenne (EP) et japonaise (JP).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité