Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tournesol 2% en solution aqueuse, TECHNICAL indicateur de pH


31725.265EA 179 EUR InStock
VWRC31725.265_O 31725.265
Tournesol 2% en solution aqueuse, TECHNICAL indicateur de pH
Tournesol


Numéro MDL: MFCD00131528
Numéro CAS: 1393-92-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identification Conforme

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité