VWR® Jar for Anaerobic Cultures
Fournisseur: Avantor
VWR®
499244OOEA 0 EUR InStock
499244OO 499240OO
VWR® Jar for Anaerobic Cultures
Chambres anaérobies
This jar is designed for anaerobic, microaerophilic and or different concentrations of CO₂ cultures. It can be used with any sachet to generate special atmospheres and to contain up to 12 plates.
  • No catalyst required
  • Metal cover subjected by a threaded closure pressure
  • NBR O-ring
Two colours of lid available (red or blue) to easily identify different incubation atmospheres inside the jars during use.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité