Milieux de culture prêts à l'emploi pour les exigences de tests microbiologiques dans l'industrie alimentaire, l'eau, le contrôle environnemental et dans l'industrie pharmaceutique. La gamme est fabriquée à partir de matières premières de haute qualité. Tous les milieux de culture sont fabriqués à partir de bases déshydratées sélectionnées et répondent à différentes normes. La fabrication de tous les milieux repose sur les dernières technologies. Ces derniers font l'objet de contrôles qualité stricts, effectués par des microbiologistes qualifiés.
- Stockage à température ambiante pour les supports sélectionnés
- Livré dans des flacons en verre avec différents bouchons à vis
- Le certificat d'analyse garantit la conformité du produit
*Chromocult® est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne. Ce milieu prêt à l'emploi est fabriqué uniquement à partir de milieux déshydratés Chromocult® produits par Merck KGaA et Agar.