Acétone ≥99.8% VLSI, Qualité électronique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
VWRC6683.2500EA 163 EUR InStock
VWRC6683.2500
Acétone ≥99.8% VLSI, Qualité électronique
Acetone
Formule: CH₃COCH₃
Point d'ébullition: 56.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95.4 °C
Densité: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–20 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
ONU: 1090
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥ 99.8 %
Identification (IR) Passes test
Colouration ≤ 10 APHA
Particle size (> 0.50 μm) (/ml) (*) ≤ 200
Resistivity (MOhm-cm) ≥ 5
Aldehyde (as HCHO) ≤ 10 ppm
Ethanol (GC) ≤ 100 ppm
Evaporation residue ≤ 3 ppm
Free acid (as CH₃COOH) ≤ 20 ppm
Free alkali (as NH₃) ≤ 2 ppm
Methanol (GC) ≤ 0.05 %
Substances reducing KMnO₄ (as O) ≤ 2.5 ppm
Water ≤ 0.2 %
Ag (Silver) ≤ 10 ppb
Al (Aluminium) ≤ 50 ppb
As (Arsenic) ≤ 10 ppb
Au (Gold) ≤ 20 ppb
B (Boron) ≤ 10 ppb
Ba (Barium) ≤ 20 ppb
Be (Beryllium) ≤ 10 ppb
Bi (Bismuth) ≤ 20 ppb
Ca (Calcium) ≤ 100 ppb
Cd (Cadmium) ≤ 10 ppb
Co (Cobalt) ≤ 10 ppb
Cr (Chromium) ≤ 10 ppb
Cu (Copper) ≤ 10 ppb
Fe (Iron) ≤ 10 ppb
Ga (Gallium) ≤ 10 ppb
In (Indium) ≤ 10 ppb
K (Potassium) ≤ 20 ppb
Li (Lithium) ≤ 10 ppb
Mg (Magnesium) ≤ 20 ppb
Mn (Manganese) ≤ 10 ppb
Mo (Molybdenum) ≤ 10 ppb
Na (Sodium) ≤ 100 ppb
Ni (Nickel) ≤ 10 ppb
Pb (Lead) ≤ 10 ppb
Pt (Platinum) ≤ 50 ppb
Sb (Antimony) ≤ 10 ppb
Sn (Tin) ≤ 20 ppb
Sr (Strontium) ≤ 10 ppb
Ti (Titanium) ≤ 20 ppb
Tl (Thallium) ≤ 10 ppb
V (Vanadium) ≤ 10 ppb
Zn (Zinc) ≤ 20 ppb
Zr (Zirconium) ≤ 20 ppb
Additional information (*): Particle size (> 0.50 μm) (/ml) in raw material before filling
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité