Pour différents usages en microbiologie.
- Stockage à température ambiante des milieux sélectionnés
- Conditionnement compact. Les tubes sont équipés de bouchons à vis en aluminium
- Milieux de culture, numéro de lot et date d'expiration imprimés à l'encre sur chaque tube
Conditionnement: Conditionnement: 1×20, 6×20