Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Éthanol ≥96% (v/v), TechniSolv®, pur

Fournisseur: VWR Chemicals

Synonyms: Alcool éthylique

83804.930EA 0 EUR InStock
83804.410DP 83804.930 83804.360DP 83804.930_T 83804.410 83804.410_T 83804.360 83804.550 83804.440 83804.550DP 83804.360_T VWRC83804.440_T 83804.440DP
Éthanol ≥96% (v/v), TechniSolv®, pur
Éthanol
Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.


Formule: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Point d'ébullition: 78,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
ONU: 1170
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre Min. 95 %
Titre (V/V) Min. 95 %
Densité (20/20) 0,805 - 0,811

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité