Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC préparative

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Alcool à brulerAlcool méthylique

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.

84529.550EA 2120 EUR InStock
84529.550 84529.460 84529.950
Méthanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC préparative
Méthanol


Formule: CH₃OH
MW: 32,04 g/mol
Point d'ébullition: 64,6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –98 °C
Densité: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
ONU: 1230
ADR: 3 (6.1),II
Merck Index: 13,05984
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (calculé sur anhydre) Min. 99,9 %
Acidité Max. 0,0005 meq/g
Alcalinité Max. 0,0002 meq/g
Résidu à l'évaporation Max. 5 ppm
Eau Max. 0,05 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité