Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétone ≥99.9%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Diméthyle cétone

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.

84700.320EA 61.8 EUR InStock
84700.320 84700.260
Acétone ≥99.9%, SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Acétone
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.


Formule: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 56,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95,4 °C
Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: <–20 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
ONU: 1090
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00067
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥ 99.9 %
Solubility in water Passes test ACS
Substances reducing KMnO₄ (as O) Passes test ACS
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Aldehydes (as HCHO) ≤ 10 ppm
Evaporation residue ≤ 5 ppm
2-Propanol ≤ 0.05 %
Methanol ≤ 0.05 %
Water ≤ 0.2 %
Absorbance (330 nm) ≤ 0.70
Absorbance (335 nm) ≤ 0.22
Absorbance (340 nm) ≤ 0.07
Absorbance (345 nm) ≤ 0.02
Absorbance (from 350 nm) ≤ 0.004
Transmittance (330 nm) ≥ 20 %
Transmittance (335 nm) ≥ 60 %
Transmittance (340 nm) ≥ 85 %
Transmittance (345 nm) ≥ 95 %
Transmittance (from 350 nm) ≥ 99 %
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1.0 ppb
Meets the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité