Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium acétate 99.0-101.0% Ph. Eur.

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Acétate de potassium

85507.462EA 825 EUR InStock
85507.462 85507.290
Potassium acétate 99.0-101.0% Ph. Eur.
Potassium acétate


Formule: CH₃COOK
MW: 98,14 g/mol
Point de fusion: 304 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
Merck Index: 13,07687
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/72/16640572.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) 99.0 - 101.0 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
pH (5 %) 7.5 - 9.0
Reducing substances Passes test
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 4 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 %
Loss on drying (105°C) Max. 3.0 %
Residual solvents Passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité