Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium disulfate ≥97.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: di-Sulfate de dipotassiumdi-Potassium disulfatePotassium pyrosulfate

86198.290EA 197 EUR InStock
86198.290 86198.360 86198.460 86198.230
Potassium disulfate ≥97.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses
Potassium disulfate


Formule: K₂O₇S₂
MW: 254,32 g/mol
Point de fusion: 335 °C
Densité: 2,280 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011385
Numéro CAS: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
ONU: 2923
ADR: 8 (6.1),I
Merck Index: 13,07749
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) 97.5 - 100.0%
Appearance White granules
Acidity (as H2SO4) 37.5 - 38.6%
Heavy metals (as Pb) max. 10 ppm
Insoluble and ny NH4OH precipitated matter max. 100 ppm
Total N (Nitrogen) max. 20 ppm
Water max. 2.5%
Cl (Chloride) max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) max. 10 ppm
Al (Aluminium) max. 10 ppm
As (Arsenic) max. 5 ppm
Ca (Calcium) max. 20 ppm
Fe (Iron) max. 5 ppm
Mg (Magnesium) max. 5 ppm
Na (Sodium) max. 100 ppm
Conform to ACS passes test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité