Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide propionique ≥99.7%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

87062.260EA 24.1 EUR InStock
87062.260 87062.290 87062.180 87062.460 87062.320 87062.550
Acide propionique ≥99.7%, GPR RECTAPUR®
Acide propionique


Formule: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Point d'ébullition: 140…142 °C
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002756
Numéro CAS: 79-09-4
ONU: 3463
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) min 99.0%
Identity (IR) passes test
Density (d 20°C/4°C) 0,993 – 0,994
Water (KF) max 0.30%
Appearance clear liquid

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité