Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Éthanol absolu ≥99.9% (par GC), SPECTRONORM® pour la spectroscopie

Fournisseur: VWR Chemicals

Danger
Synonyms: Alcool éthylique

92423.260EA 41.4 EUR InStock
VWRC92423.260DP 92423.320DP 92423.260_T 92423.260 92423.320_T 92423.320 92423.260_DP
Éthanol absolu ≥99.9% (par GC), SPECTRONORM® pour la spectroscopie
Éthanol
Certifications: Meets the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS and Reag. Ph.Eur.

Attention: ATTENTION : cet alcool n'est pas en vente libre. Consultez-nous.


Formule: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Point d'ébullition: 78,3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003568
Numéro CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
ONU: 1170
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457610-43
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) ≥ 99.9 %
Acidity ≤ 0.0001 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0001 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Evaporation residue ≤ 2 ppm
Water ≤ 0.05 %
Absorbance (207 nm) ≤ 0.70
Absorbance (220 nm) ≤ 0.26
Absorbance (235 nm) ≤ 0.10
Absorbance (240 nm) ≤ 0.07
Absorbance (245 nm) ≤ 0.05
Absorbance (from 260 nm) ≤ 0.01
Transmittance (207 nm) ≥ 20 %
Transmittance (220 nm) ≥ 55 %
Transmittance (235 nm) ≥ 80 %
Transmittance (240 nm) ≥ 85 %
Transmittance (245 nm) ≥ 90 %
Transmittance (from 260 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1.0 ppb

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité