VWR® HiVeg™ Soyabean Medium, Sterile, Granulated
Fournisseur: Avantor
VWR®
92432.5000EA 0 EUR InStock
92432.5000 92432.0500
VWR® HiVeg™ Soyabean Medium, Sterile, Granulated
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Soyabean HiVeg medium, granulated is prepared by completely replacing animal-based peptones with vegetable peptones. It is a gamma irradiated sterile powder recommended for the evaluation of sterility in manufacturing process.
  • Non-animal origin
  • Triple wrapped
The combination of HiVeg hydrolysate and papaic digest of soyabean meal makes this medium nutritious by providing amino acids and long chain peptides for the growth of microorganisms. Dextrose serves as the carbon source and dipotassium phosphate buffers the medium. Sodium chloride maintains the osmotic balance of the medium.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité