Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mésitylène ≥98.0%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: 1,3,5-Triméthylbenzène

92512.320EA 112 EUR InStock
92512.320 92512.460 92512.260
Mésitylène ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Mésitylène


Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0,8637 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008538
Numéro CAS: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
ONU: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥ 98,0 %
Identification (IR) Passes test
Density (20/4) 0,864 - 0,866

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité