Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Solutions tampons, AVS TITRINORM 20 °C

Fournisseur: Avantor
VWR® AVS TITRINORM®
32033.374EA 105 EUR InStock
32033.374 32095.184 85680.295 32044.268 32095.264 32033.294 32041.292 932045.262 32096.267 32032.291 32096.187 32042.295 85680.290 83601.290 98192.260 98213.260 32097.261 32031.297 32044.372 32044.418 32095.366BOM 32039.374 32044.292 32044.290 32039.294 32097.290 32046.298 32045.290 32038.291 32046.378 98192.290 32096.400 32044.292BOM1 83601.260 32045.375 32044.372BOM 32040.185 32040.260 32045.295 32096.360 83610.610 32045.412 32039.261 32095.366 32035.291 932045.375 32095.297 32046.265 932045.295 32032.260 32040.378 32040.298 32036.294 32096.291 32044.292BOM2 32045.262 32096.371 83610.600 32095.377 85680.260
Solutions tampons, AVS TITRINORM 20 °C
Tampons Tampons pH
Solutions préparées à partir de réactifs AnalaR® NORMAPUR® de qualité analytique.

  • Valeur analytique sur l'étiquette avec une précision à ±0,02 unités de pH (pour un pH de 1 à 10) (±0,05 pour pH tampon de 12,00)
  • Conformité aux matériaux de référence standard NIST
  • Numéro de lot et date d'emballage pour la traçabilité
  • Certificat d'analyse disponible sur vwr.com

Manufactured from analytical grade products presenting high accuracy: 0,02 pH unit from pH 1,00 to 11,00 and 0,05 pH unit for pH 12,0.

Certifications: Certifications: Products with accreditation to ISO 17034 in the table below are produced and certified in accordance with ISO 17034 accredited by BELAC under the certification number 542-RM. All information regarding the use of these CRMs can be found on the Certificate of Analysis.

Informations de commande: Pour les grands volumes, veuillez demander une offre personnalisée auprès de votre agence Avantor locale.

Conditionnement: Available in different pack sizes: 100 ml, 500 ml, 1 L, 5 L plastic bottles and bag-in-box (5 and 10 L).

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité