Plaques de contact verrouillables pour les industries pharmaceutiques
Fournisseur: VWR
VWR®
15204VSEA 59.8 EUR InStock
15204VS C31114XI 15203VS C31114RI C31114RY C31114SI C31114TI C30884TI C30884CY C31114PY
Plaques de contact verrouillables pour les industries pharmaceutiques
Milieux pour microbiologie Boîtes contact de microbiologie
Accompagnées d’un couvercle verrouillable et d’un emballage stérile de trois sachets, ces plaques de contact sont idéales pour un contrôle environnemental de l’air, des surfaces, des gants et des combinaisons à l’intérieur de zones réservées, telles que des isolateurs et des salles blanches. La composition du milieu de culture de base est conforme aux recommandations des pharmacopées américaine, européenne et japonaise en vigueur.
  • Le couvercle de sécurité permet de verrouiller facilement les plaques après l'échantillonnage, ce qui renforce la sécurité pendant le transport
  • La durée de conservation de 9 mois et le stockage à température ambiante garantissent un stockage facile et le maintien de l'efficacité de la culture pendant une longue période
  • Un code-barres Data Matrix permet l'identification de chaque plaque utilisée pour le contrôle environnemental
  • Le triple emballage complet est stérile afin d'éviter toute contamination microbiologique lors de l'entrée dans une zone propre
  • Les agents neutralisants inclus dans le milieu inactivent les désinfectants résiduels qui pourraient réduire le nombre réel de micro-organismes vivants
  • Différents types de couvercles disponibles : A visser ou à presser (voir les vidéos pour plus de détails)
  • Pour les plaques avec couvercle à visser : le couvercle fixé en position CLOSE permet un transport sûr en évitant le risque de contamination dû à son ouverture possible pendant le transport ; le couvercle fixé en position AIR, permet les incubations AEROBIC et ANAEROBIC.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité