L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® Gas Venting Filters
Fournisseur: VWR Collection
VWRI210-000121EA 520 EUR InStock
VWRI210-000121 VWRI210-000125 VWRI210-000129 VWRI210-000122 VWRI210-000126 VWRI210-000123 VWRI210-000127 VWRI210-000124 VWRI210-000128
VWR® Gas Venting Filters
Filtres Filtres de ventilation
VWR® Gas venting filters are designed for obstructing bacterial, particles or moisture when venting in different applications. Sterile venting of bioreactors, fermentation tanks, media flasks, and carboys. Sterile gas purge of cell culture vessels or filling vessels. In-line sterilisation of and particulate removal from air and gases. Obstruct moisture to protect equipment.
  • Sterile packed filters are ready to use
  • 100% class VI resin
  • Optimised hydrophobic PTFE membrane provides superior flow rates in a compact device
  • Integrity tested with bubble point
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité