VWR®, Flacons, col large, avec bouchon à vis
Fournisseur: VWR Collection
VWRI331-0301.1EA 109 EUR InStock
VWRI331-0301.1
VWR®, Flacons, col large, avec bouchon à vis
Flacons Flacons en plastique
PET, transparent, avec bouchons à vis bleu.
  • Gradués
  • Bouchon inviolable (équipé)
  • Léger et robuste
  • Carrés
Ces flacons permettent le prélèvement, le stockage et le transport d’échantillons.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité