L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Flacons d'échantillonnage général et d'eau
Fournisseur: VWR Collection
331-0309
331-0305EA 146 EUR InStock
331-0305 331-0309 VWRI331-0309.1 VWRI331-0306.1 VWRI331-0307.1 VWRI331-0308.1
VWR®, Flacons d'échantillonnage général et d'eau
Flacons Flacons d'échantillonnage de l'eau
Flacons carrés gradués à col large en PE-HD, translucides, qualité alimentaire, avec bouchons à bague d'inviolabilité en PE-HD à code couleur.
  • Bouchons avec code couleur pour une identification rapide
  • Bouchons à vis avec bague d'inviolabilité pour tous les types de flacons
  • Entièrement traçables par lot pour les articles irradiés
  • Flacons numérotés individuellement pour une meilleure traçabilité
  • Entièrement recyclables
  • Forme carrée pour un stockage et une manipulation aisés
  • Graduations par incréments de 100 ml
Flacons légers et durables, gradués.More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité