VWR® Centrifuge Tube Rack, 15 and 50 ml
Fournisseur: VWR Collection
VWRI479-2289EA 693 EUR InStock
VWRI479-2289
VWR® Centrifuge Tube Rack, 15 and 50 ml
Portoirs Tube Racks
Racks are specially designed to provide an ideal storage solution for large quantities of samples in 50 ml centrifuge tubes.
  • Easy access and storage
  • Security lock devices are available in each rack
  • Made of corrosion resistant pharmaceutical grade stainless steel
Drawer racks facilitate both access to and storage of samples without having to remove the whole rack from the freezer.
New Product
Collapse All
Désignation Matière l×p×h Hauteur Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Rack with drawer for 50 ml centrifuge tubes Acier inoxydable 140×564×126 mm 126 mm 559 mm 4 VWRI479-2289
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité