PFAS KIT 2IN1 548-0029A+548-7003A 1.5ml Short Thread Vial, ND9, 32 x 11.6mm, clear glass, 1st hydrolytic class, wide opening, label and filling lines + 9mm PFAS PP Short Thread Cap ND9, light-green, with hole Silicone white/Polypropylene transparent 1 * 1 items
Fournisseur: VWR Collection
PFAS KIT 2IN1 548-0029A+548-7003A 1.5ml Short Thread Vial, ND9, 32 x 11.6mm, clear glass, 1st hydrolytic class, wide opening, label and filling lines + 9mm PFAS PP Short Thread Cap ND9, light-green, with hole Silicone white/Polypropylene transparent 1 * 1 items
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]PFAS KIT 2IN1 548-0029A+548-7003A 1 * 1 Pce VWRI548-7015A 1 * 1 Pce
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou