VWR® Table Windshield for Balances
Fournisseur: VWR Collection
VWRI611-5598EA 700 EUR InStock
VWRI611-5598
VWR® Table Windshield for Balances
Balances
Protect laboratory balances with a removable windshield during measurements.
  • Large windshield with a white metal frame
  • Anti-static acrylic with two side openings
This windshield ensures accurate measurements while safeguarding against environmental changes for Analytical, Semimicro, and especially Microbalances.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité