Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Eosine J (jaunâtre) 1% en solution alcoolique colorant pour histologie

Fournisseur: KLINIPATH (PL)

4082-9002
VWRK4082-9002EA 168 EUR InStock
VWRK4082-9002
Eosine J (jaunâtre) 1% en solution alcoolique colorant pour histologie
Eosine J (jaunâtre)


Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Numéro MDL: MFCD00005040
Numéro CAS: 17372-87-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité