Formaldéhyde 24% en solution aqueuse
Fournisseur: KLINIPATH (PL)
4094.9020
VWRK4094.9020EA 345 EUR InStock
VWRK4094.9020
Formaldéhyde 24% en solution aqueuse
Formaldéhyde
Formule: CH₂O
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
ONU: 3334
ADR: 9,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité