Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propanol-2 ≥98%, KLINIPATH, grade Technique

Fournisseur: KLINIPATH (PL)

4101-9010
VWRK4101-9010EA 55.8 EUR InStock
VWRK4101-9010
Propanol-2 ≥98%, KLINIPATH, grade Technique
Propanol-2


Formule: (CH₃)₂CHOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
ONU: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=470d05c77c566a481e050dc3c1a5ad7a31d76272&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité