Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hématoxyline de fer solution 1 Weigert's, Clin-Tech

Fournisseur: KLINIPATH (PL)
Danger

640490
VWRK640490EA 73.1 EUR InStock
VWRK640490
Hématoxyline de fer solution 1 Weigert's, Clin-Tech
Iron hematoxylin
Weigert's solutions are used in histology for the coloration and detection of elastic fibers in connective tissues.

  • Weigert’s solution 1 – 1% haematoxyline in alcohol
  • Weigert's solution 2 – 1,2% iron chloride in 1% hydrochloric acid solution


Numéro MDL: MFCD00284879
ONU: 1170
ADR: 3,II
IVDLogo
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité