VWR® PERTEX®, Milieu de montage
Fournisseur: KLINIPATH (PL)
AM-0801
VWRKAM-0801EA 88.2 EUR InStock
VWRKAM-0801
VWR® PERTEX®, Milieu de montage
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
PERTEX® est le milieu original de séchage rapide pour le montage et la conservation des spécimens de diapositives. Il est prouvé que PERTEX® n'affecte pas la forme, la structure ou la couleur de l'échantillon monté, même après des années de stockage. Une fine couche de PERTEX® suffit pour que le couvre-objet adhère à la lame de microscope.
  • Milieu à base de xylène, permettant la sélection immédiate des lames
  • Sa faible viscosité lui permet de s'écouler facilement et d'éviter la formation de bulles d'air
  • Neutre, incolore et d'un indice de réfraction proche de celui du verre à +20 °C
PERTEX® est soluble dans le xylène et la plupart des substituts du xylène. Le montage à partir d'éthanol à 99,9 % est également possible.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité