Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure d'hydrogène 40%

Fournisseur: VWR Collection
Danger

VWRS1024.2500EA 0 EUR InStock
VWRS1024.2500
Bromure d'hydrogène 40%
Acide hydrobromique


Formule: HBr
Densité: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
ONU: 1788
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité