Eau, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 pour analyses
Fournisseur: VWR Collection
VWRS10292MBEA 0 EUR InStock
VWRS10292MB
Eau, AnalaR NORMAPUR® ISO 3696 Grade 3 pour analyses
Eau
Produit par osmose inverse et CDI.
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Substances reducing KMnO4 Passes test
Conductivity (at filling) Max. 1 µS/cm
pH (25°C) 5.0 - 7.5
Evaporation residue Max. 1 ppm
Ignition residue Max. 1 ppm
Silica Max. 0.1 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.05 ppm
F (Fluoride) Max. 0.05 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 0.2 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 0.01 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.01 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.1 ppm
Ag (Silver) Max. 0.0004 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.002 ppm
As (Arsenic) Max. 0.002 ppm
Au (Gold) Max. 0.001 ppm
B (Boron) Max. 0.005 ppm
Ba (Barium) Max. 0.001 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.002 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.001 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.001 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.001 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.0004 ppm
Cu (Copper) Max. 0.0004 ppm
Fe (Iron) Max. 0.001 ppm
Ga (Gallium) Max. 0.004 ppm
Ge (Germanium) Max. 0.001 ppm
In (Indium) Max. 0.001 ppm
K (Potassium) Max. 0.05 ppm
Li (Lithium) Max. 0.002 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.005 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.0004 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.002 ppm
Na (Sodium) Max. 0.1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.0004 ppm
Pb (Lead) Max. 0.001 ppm
Pd (Palladium) Max. 0.008 ppm
Pt (Platinum) Max. 0.001 ppm
Sb (Antimony) Max. 0.001 ppm
Sn (Tin) Max. 0.001 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.0004 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.001 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.00005 ppm
V (Vanadium) Max. 0.001 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.004 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.001 ppm
ISO Standard Water Grade 3 Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité