Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse

Fournisseur: VWR Collection
Danger
Synonyms: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial

VWRS10501.9010EA 0 EUR InStock
VWRS10501.9010
Glutaraldéhyde 25% en solution aqueuse
Glutaraldéhyde


Formule: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Point d'ébullition: 188
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007025
Numéro CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
ONU: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,04485
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..